Learn More
Essigsäure, 99+%, reinst, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
101.51 CHF - 538.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 64-19-7 |
---|---|
Summenformel | C2H4O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 60.05 |
MDL-Nummer | MFCD00036152 |
InChI-Schlüssel | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure |
PubChem CID | 176 |
ChEBI | CHEBI:15366 |
IUPAC-Name | Essigsäure |
SMILES | CC(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12664967
|
Thermo Scientific Acros
295310050 |
Gehäuse 5L | Kunststofftrommel |
101.51 CHF
5 Liter |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12674967
|
Thermo Scientific Acros
295310250 |
Gehäuse 25L | Metalltrommel |
538.00 CHF
25 Liter |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
64-19-7 | |
60.05 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
176 | |
Essigsäure |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
CHEBI:15366 | |
CC(O)=O |
Spezifikation
Acetic acid | |
16,0 °C° bis 16,5 °C° | |
99+% | |
CH3COOH | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
Essigsäure | |
176 | |
60.05 | |
Extrarein | |
40 °C | |
1,048 |
64-19-7 | |
117,0 °C° bis 118,0 °C° | |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
Löslichkeit in Wasser: mischbar.Andere Löslichkeiten: Mit Alkohol, Glycerin, Ether und Tetrachlorkohlenstoff mischbar, praktisch unlöslich in Kohlenstoffdisulfid | |
CC(O)=O | |
60.05 | |
CHEBI:15366 | |
99+% | |
1,0480 g/ml | |
1,3700 bis 1,3730 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Gefahr
- Acetic acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.