Learn More
Essigsäure, 99.8 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10492601 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2,5 l, Glasflasche, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
2,5 l
Gehäuse 5L
Gehäuse 20L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffbehälter
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
20 Liter
250 Milliliter
5 Liter
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic Acid
Namenshinweis For Analysis
Schmelzpunkt 16,0 °C° bis 16,5 °C°
Siedepunkt 117,0 °C° bis 118,0 °C°
CAS Min. % 99.75
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Strukturformel CH3COOH
UN-Nummer 2789
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Merck Index 15, 54
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar. Andere Löslichkeiten: Mit Alkohol, Glycerin, Ether und Tetrachlorkohlenstoff mischbar, praktisch unlöslich in Kohlenstoffdisulfid
Formelmasse 60.05
Reinheit (%) 99.8%
Güte Analytisch
Dichte 1,0480 g/ml
Menge 2,5 l
Flammpunkt 40 °C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,3700 bis 1,3730
Rückstand nach Verdampfung Max. 0,001%
Relative Dichte 1,048
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäure, 99.8 %, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals >