Learn More
Essigsäure, 99,6 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10470721
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Essigsäure, 99,6 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10470721
2,5 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10470721
Marke: Thermo Scientific Acros 295320025
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid
Schmelzpunkt 16,0 °C° bis 16,5 °C°
Siedepunkt 117,0 °C° bis 118,0 °C°
CAS Min. % 99.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 99.6%
Strukturformel CH3COOH
Beilstein 02, 96
Fieser 02,5; 05,3; 07,1; 08,1; 12,568; 13,45; 15,12
Merck Index 15, 54
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar.Andere Löslichkeiten: Mit Alkohol, Glycerin, Ether und Tetrachlorkohlenstoff mischbar, praktisch unlöslich in Kohlenstoffdisulfid
Formelmasse 60.05
Reinheit (%) 99.6%
Güte Analytisch
Dichte 1,0480 g/ml
Menge 2,5 l
Flammpunkt 40 °C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,3700 bis 1,3730
Rückstand nach Verdampfung Max. 0,001%
Relative Dichte 1,048
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number295320010,295320025
ChargennummerA0462592 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Catalog Number295320010,295320025
ChargennummerA0450653 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number295320010,295320025
ChargennummerA0441825 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number295320010,295320100,295320025
ChargennummerA0399713 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number295320010,295320100,295320025
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäure, 99,6 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >