Learn More
Essigsäure, 5% Vol.-Lösung, Chem-Lab Artikelnummer.: 14820271
Verfügbar ab: 18-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Essigsäure, 5% Vol.-Lösung, Chem-Lab
Artikelnummer. 14820271
1 l, PE
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
PE
Artikelnummer. 14820271
Marke: Chem Lab CL02.0109.1000
Verfügbar ab: 18-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung im Labor, ASTM D-4045
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
MDL-Nummer MFCD00036152
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Konzentration 50 ml CH3COOH/1 l H2O
IUPAC-Name Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formelmasse 60.05g/mol
Dichte 1,01g/mL
Menge 1 l
Verpackung PE
Name des Produkts
Essigsäure, 5% Vol.-Lösung, Chem-Lab >