Learn More
Essigsäurelösung, 0,1 mol/l, 1.000 ml, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12970904
Verfügbar ab: 03-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Essigsäurelösung, 0,1 mol/l, 1.000 ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12970904 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1000 l
Click to view available options
Menge:
1000 l
Artikelnummer. 12970904
Marke: Fisher Chemical VL 200 1000
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Konzentration 1 mol/l
Menge 1000 l
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1097754 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2025 Catalog NumberVL 200 1000
Chargennummer1032166 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberVL 200 1000
Chargennummer1019197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberVL 200 1000
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäurelösung, 0,1 mol/l, 1.000 ml, Fisher Chemical™ >