Learn More
Essigsäure,12%, EP-Gütegrad, Reagecon ™ Artikelnummer.: 11474659
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Essigsäure,12%, EP-Gütegrad, Reagecon ™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11474659 Alle ansehen Reagecon Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
Artikelnummer. 11474659
Marke: Reagecon 1000402
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
In einer ISO9001-konformen Einrichtung gemäß Kapitel 4 (4.1.1) des Europäischen Arzneibuchs hergestellt. Essigsäure, 12%, EP-Qualität, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige volumetrische Lösung für die Analyse zur Verwendung in manuellen oder automatischen Titrationen und als Reagenz bei der Herstellung chemischer Verbindungen.
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) Richtlinien
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Gebrauchsfertiges Reagenz, spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Vorbereiten präziser volumetrischer Lösungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Essigsäure, Verdünnung
CAS 64-19-7, 7732-18-5
Farbe Farblos
Summenformel C2H4O2
MDL-Nummer MFCD00036152
Synonym Ethanoidsäure, Ethylsäure, Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Essigsäure, Glazial, Eis, acide acetique, essigsaeure
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Konzentration 12 %
IUPAC-Name Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formelmasse 60.05 mol
Güte Eu. Ph.
Menge 1 l
Geruch Stechend (Essig)
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCH2224A1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number1000402
ChargennummerCH2224D1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog Number1000402
ChargennummerCH2223C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2024 Catalog Number1000402
ChargennummerCH2221K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2022 Catalog Number1000402
ChargennummerCH2220E1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/10/2021 Catalog Number1000402
compliance-icons
Produktidentifikator
  • acetic acid, dilute (12%)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäure,12%, EP-Gütegrad, Reagecon ™ >