Learn More
Essigsäure, 0.1 N normierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 035567.K2
38.59 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 1 L
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11323667
  • 39.65 CHF / 1 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäure, 0.1 N normierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals > 1 l