Learn More
Acetat-Pufferlösung, pH-Wert 4.7, EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Marke:  Fisher Chemical SOL 041 1L
Artikelnummer. 12950684
  • 101.00 CHF / 1000 Milliliter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Specifications
7732-18-5
Acetatpufferlösung
1000mL
4,7
Eu. Ph. Referenz
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1067503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberSOL 041 1L
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Acetat-Pufferlösung, pH-Wert 4.7, EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™ >