Learn More
Acetanilid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10123440
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetanilid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10123440
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10123440
Marke: Thermo Scientific Acros 150810050
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 103-84-4 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-84-4
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.17
MDL-Nummer MFCD00008674
InChI-Schlüssel FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetanilide, acetanil, acetamidobenzene, antifebrin, acetylaniline, acetanilid, n-acetylaniline, acetamide, n-phenyl, acetic acid anilide, acetylaminobenzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 904
ChEBI CHEBI:28884
IUPAC-Name N-Phenylacetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetanilide
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 111.0°C to 115.0°C
Farbe Blaugrau bis weiß
Dichte 4.65 (Air = 1.0)
Siedepunkt 304.0°C
Flammpunkt 173°C
Schmelzbereich ≥111°C to ≤115°C
Infrarotspektrum Entspricht Referenz
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CONHC6H5
Menge 5 g
Beilstein 12, 237
Merck Index 15, 49
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble (5g/L at 25°C). Other solubilities: 1g/20mL boiling water,1g/3.4mL alcohol,1g/4mL ac,etone,1g/3.7mL chloroform,1g/5mL glycerol,1g/8mL,dioxane,1g/18mL diethyl ether,1g/47mL benzene,,sparingly soluble in pe
Formelmasse 135.17
Dampfdruck 13hPa at 114°C
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460966 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog Number150812500,150810051,150810050,150815000,150810010
ChargennummerA0459911 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2024 Catalog Number150812500,150810051,150810050,150815000,150810010
ChargennummerA0452138 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number150812500,150810051,150810050,150815000,150810010
ChargennummerA0442025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2023 Catalog Number150812500,150810051,150810050,150815000,150810010
ChargennummerA0396532 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number150812500,150810051,150810050,150815000,150810010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetanilide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Acetanilid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >