Learn More
Acetamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11484304
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484304
5000 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 11484304
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12589.0I
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 60-35-5 | C2H5NO | 59.068 g/mol
Acetamide is used as an industrial solvent, plasticizer, wetting and penetrating agent. It is also used for the transamidation of carboxamides in 1,4-dioxane. It finds application in lacquers and soldering flux. Further, it acts as a precursor to thioacetamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetamid wird als industrielles Lösungsmittel, Weichmacher, Benetzungs- und Durchdringungsmittel verwendet. Wird auch für die Transamidierung von Carboxamiden in 1,4-Dioxan verwendet. Findet Anwendung in Lacken und Lötfluss. Fungiert darüber hinaus als Vorläufer von Thioacetamid.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-35-5
Summenformel C2H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 59.068
MDL-Nummer MFCD00008023
InChI-Schlüssel DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanamide, acetic acid amide, methanecarboxamide, acetimidic acid, amide c2, ethanimidic acid, acetamid, amid kyseliny octove, caswell no. 003h, acetimidic acid van
PubChem CID 178
ChEBI CHEBI:49028
IUPAC-Name Acetamid
SMILES CC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetamide
Schmelzpunkt 76°C to 81°C
Dichte 1.159
Siedepunkt 220°C to 222°C
Menge 5000 g
Beilstein 1071207
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,43
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 59.07
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR11C012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog NumberA12589.0I,A12589.30,A12589.0B
ChargennummerZ13J018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2024 Catalog NumberA12589.0I,A12589.30,A12589.0B
ChargennummerZ14J009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2024 Catalog NumberA12589.0I,A12589.30,A12589.0B
ChargennummerZ15J031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2024 Catalog NumberA12589.0I,A12589.30,A12589.0B
ChargennummerZ15J046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2024 Catalog NumberA12589.0I,A12589.30,A12589.0B
Name des Produkts
Acetamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >