Learn More
Acetaldehyd, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10051530
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetaldehyd, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051530 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, Glasflasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Milliliter
2.50 Liter
250 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10051530
Marke: Thermo Scientific Acros 149510010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 75-07-0 | C2H4O | 44.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-07-0
Summenformel C2H4O
Molekulargewicht (g/mol) 44.04
MDL-Nummer MFCD00006991
InChI-Schlüssel IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanal, acetic aldehyde, ethyl aldehyde, acetaldehyd, acetylaldehyde, aldehyde, acetic ethanol, aldeide acetica, octowy aldehyd, aldehyde acetique
PubChem CID 177
ChEBI CHEBI:15343
IUPAC-Name Acetaldehyd
SMILES CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaldehyde
Namenshinweis Extra Pure
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -123.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7850g/mL
Siedepunkt 21.0°C
Flammpunkt −27°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Geruch Pungent
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CHO
Brechungsindex 1.3310 to 1.3330 (20°C, 589nm)
Menge 1 L
Beilstein 01, 594
Fieser 01,3
Merck Index 15, 40
Relative Dichte 0.785
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: > 500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and acetone
Formelmasse 44.04
Reinheit (%) 99.5%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüchtige Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0473557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2025 Artikelnummer149510100,149512500,149510000_1X125KG,149510000_1X55KG,149510010,149510025
ChargennummerA0469134 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer149510100,149512500,149510010,149510025
ChargennummerA0463993 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer149510100,149512500,149510010,149510025
ChargennummerA0463993 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/07/2024 Artikelnummer149510100,149512500,149510010,149510025
ChargennummerA0462868 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Artikelnummer149510100,149512500,149510010,149510025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetaldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetaldehyd, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >