Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99+ %, für Biochemie
ACES, >-99 %, C4H10N2O4S, CAS-Nummer 7365-82-4, N-(2-Acetamido)-2-Aminoethansulfonsäure, N-(Carbamoylmethyl)Taurin, 1 kg, max. 0,02 bei 280 nm, max. 0,04 bei 260 nm, (5 % wässr. Lösg.), (5 % wässr. Lösg.) bei 0 nm, 99+ %, 100,0, 99,0, CHEBI:39062, max. 100 ppm, weiß, 230-908-4, 182.19, Biochemie
153.77 CHF - 1191.93 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-82-4
Summenformel C4H10N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 182.194
MDL-Nummer MFCD00008030
InChI-Schlüssel DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
IUPAC-Name 2-[(2-Amino-2-Oxoethyl)Amino]Ethansulfonsäure
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10183531
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
327671000
100 g Kunststoffflasche
153.77 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10741745
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
327672500
250 g Kunststoffflasche
342.71 CHF
250 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10117813
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
327670010
1 kg Kunststoffflasche
1191.93 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer für die Biochemie
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 230-908-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • ACES
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99+ %, für Biochemie