Learn More
Acenaphthen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10201393
Zum Warenkorb hinzufügen
Acenaphthen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10201393
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10201393
Marke: Thermo Scientific Acros 201340050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-32-9
Summenformel C12H10
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
MDL-Nummer MFCD00003807
InChI-Schlüssel CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym acenaphthene, 1,8-ethylenenaphthalene, naphthyleneethylene, peri-ethylenenaphthalene, acenaphthylene, 1,2-dihydro, ethylenenaphthalene, 1,8-dihydroacenaphthalene, unii-v8ut1gac5y, ccris 5951, v8ut1gac5y
PubChem CID 6734
ChEBI CHEBI:22154
IUPAC-Name 1,2-Dihydroacenaphthylen
SMILES C1CC2=C3C1=CC=CC3=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acenaphthene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 90°C to 95°C
Farbe Braun
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 279°C
Flammpunkt 135°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 05, IV, 1834
Merck Index 15, 29
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 3.2g/100mL glacial acetic acid,1g/31mL alcohol- 1g/56mL methanol,1g/25mL propanol- 1g/2.5mL chloroform,1g/5mL benzene- 1g/5mL toluene
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver und Brocken
Name des Produkts
Acenaphthen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >