Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ SuperMix I
Effiziente PCR-Amplifikation, Halbierung der Einrichtungszeit
1018.00 CHF - 3540.00 CHF
Spezifikation
Gelkompatibilität | Niedrig |
---|---|
Wiedergabetreue (vs. Taq) | Wiedergabetreue (im Vergleich zu Taq): 2 X |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10297522
|
Invitrogen™
12342028 |
1000 Reaktionen | N/A | ||||||
10564233
|
Invitrogen™
12342010 |
200 Reaktionen |
1018.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
AccuPrime SuperMix I ist ein gebrauchsfertiges Gemisch aus DNA-Polymerase, Hilfsproteinen, Salzen, Magnesium und dNTPs für eine effiziente PCR-Amplifikation. Sie müssen lediglich Template und Primer zugeben, sodass die Vorbereitung nur noch halb so lange dauert. AccuPrime SuperMix I setzt Maßstäbe für eine präzise PCR-Leistung. Sie verstärken Ihre DNA-Ziele mit jedem Zyklus, wodurch Fehlersuche und Nacharbeit entfallen. Zusätzlich zu einer leistungsstarken DNA-Polymerase enthält AccuPrime SuperMix I Platinumanti-DNA-Polymerase-Antikörper, die die Polymeraseaktivität hemmen und einen automatischen Heißstart ermöglichen, sowie ein thermisch stabiles Hilfsprotein, das die spezifische Primer-Template-Hybridisierung in jedem PCR-Zyklus verbessert. Diese einzigartige Kombination ermöglicht Erfolg, auch unter bisher suboptimalen Bedingungen. AccuPrime SuperMix I wurde für die Amplifikation von genomischen DNA-Amplikonen (?200 bp), Plasmid-DNA oder cDNA-Templates entwickelt. Alternativ dazu wurde AccuPrime SuperMix II entwickelt, um eine größere Bandbreite an Amplikongrößen bis 4 kb zu unterstützen.
- Integrierter Heißstart
Amplifikation von Bisulfit-Treated DNA, Hot Start PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik und Forschung an nicht codierender RNA, Routine-PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Niedrig | |
Wiedergabetreue (im Vergleich zu Taq): 2 X |