Learn More
Invitrogen™ AccuPrime™ SuperMix I
Effiziente PCR-Amplifikation, Halbierung der Einrichtungszeit
Marke: Invitrogen™ 12342010
Includes: AccuPrime SuperMix I wird in Form einer 2x-Konzentration geliefert, damit ungefähr 50 % des endgültigen Reaktionsvolumens für den Zusatz von Primer- und Template-Lösungen ausreichen. Die Reagenzien reichen für 200 Amplifikationsreaktionen von je 25 μl. AccuPrime SuperMix I Komponenten: 40 mm Tris-HCl (pH 8.4), 100 mm KCI, 3 mm MgCl2, 400 μM dGTP, 400 μM dATP, 400 μM dTTP, 400 μM dCTP, AccuPrime Taq DNA Polymerase, thermostabiles AccuPrime Protein, Stabilisatoren. 200 Reaktionen: 2 x 1.25 ml
Beschreibung
AccuPrime SuperMix I ist ein gebrauchsfertiges Gemisch aus DNA-Polymerase, Hilfsproteinen, Salzen, Magnesium und dNTPs für eine effiziente PCR-Amplifikation. Sie müssen lediglich Template und Primer zugeben, sodass die Vorbereitung nur noch halb so lange dauert. AccuPrime SuperMix I setzt Maßstäbe für eine präzise PCR-Leistung. Sie verstärken Ihre DNA-Ziele mit jedem Zyklus, wodurch Fehlersuche und Nacharbeit entfallen. Zusätzlich zu einer leistungsstarken DNA-Polymerase enthält AccuPrime SuperMix I Platinumanti-DNA-Polymerase-Antikörper, die die Polymeraseaktivität hemmen und einen automatischen Heißstart ermöglichen, sowie ein thermisch stabiles Hilfsprotein, das die spezifische Primer-Template-Hybridisierung in jedem PCR-Zyklus verbessert. Diese einzigartige Kombination ermöglicht Erfolg, auch unter bisher suboptimalen Bedingungen. AccuPrime SuperMix I wurde für die Amplifikation von genomischen DNA-Amplikonen (?200 bp), Plasmid-DNA oder cDNA-Templates entwickelt. Alternativ dazu wurde AccuPrime SuperMix II entwickelt, um eine größere Bandbreite an Amplikongrößen bis 4 kb zu unterstützen.
- Integrierter Heißstart
Amplifikation von Bisulfit-Treated DNA, Hot Start PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Real-Time PCR, RNAi, Epigenetik und Forschung an nicht codierender RNA, Routine-PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
AccuPrime SuperMix I wird in einer 2X-Konzentration geliefert, damit ungefähr 50 % des endgültigen Reaktionsvolumens für den Zusatz von Primer- und Template-Lösungen ausreichen. Die Reagenzien reichen für 200 Amplifikationsreaktionen von je 25 μl. AccuPrime SuperMix I Komponenten: 40 mM Tris-HCl (pH 8,4); 100 mM KCl; 3 mM MgCl2, 400 μM je dGTP, dATP, dTTP, dCTP; AccuPrime Taq DNA-Polymerase; thermostabiles AccuPrime-Protein; Stabilisatoren. |
|
Heißstart-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue | |
200 Reaktionen |
Niedrig | |
Wiedergabetreue (im Vergleich zu Taq): 2X |