Learn More
Fisherbrand™ accumet™ XL250 Tischmessgeräte für pH/ISE mit zwei Kanälen
Anwenderfreundlich mit großem, hellem Farb-Touchscreen und großem Funktionsumfang für umfangreiche pH- und Ionen-Messungen. Fisherbrand accumet XL250 pH/ISE/-Zweikanal-Tischmessgeräte gewährleisten dank erweiterter Funktionen und einfacher Bedienung zuverlässige Messungen und effiziente Laborprozesse.
Marke: Fisherbrand™ 01X605301
Includes: accumet XL250 pH-/ISE-Tischmessgerät mit zwei Kanälen, Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V-Universalnetzteil
Beschreibung
Anwenderfreundlich mit großem, hellem Farb-Touchscreen und großem Funktionsumfang für umfangreiche pH- und Ionen-Messungen. Fisherbrand accumet XL250 pH/ISE/-Zweikanal-Tischmessgeräte gewährleisten dank erweiterter Funktionen und einfacher Bedienung zuverlässige Messungen und effiziente Laborprozesse.
- Das hochauflösende Farbdisplay zeigt Daten aus großen Betrachtungswinkeln und Entfernungen gut sichtbar an
- Anwenderfreundlicher Touchscreen mit verbesserter Glas/Glas-Empfindlichkeit
- Zu den auf dem Bildschirm angezeigten Informationen gehören Datum und Uhrzeit, Stabilitätsanzeige, Alarme und kontextspezifische Hilfe-Menüs
- Ein- bis Sechspunkt-pH-Kalibrierung mit 0.001 pH Auflösung
- Automatische Puffererkennung mit sechs pH-Puffersätzen oder eigener Pufferoption
- Zwei- bis Sechspunkt-ISE-Kalibrierung mit 0.001 ppm, Auflösung in mg/l oder molar
- ISE-Methoden für die Standardaddition und -subtraktion, Analytenaddition und -subtraktion
- Automatischer oder manueller Temperaturausgleich, Anzeige in °C oder °F
- Anzeige von zwei pH- oder ISE-Messungen gleichzeitig mit zweikanaligen BNC-Eingängen
- Bis zu 10 passwortgeschützte Anwenderkonten, jedes davon mit eindeutigen Kalibrierungs- und Geräteeinstellungen sowie Speicher für 2000 Datenpunkte
- RS232- und USB-Schnittstellen für Drucker- oder Computeranbindung und Echtzeit-Bildschirmanzeige der Messwerte
- RJ45 Ethernet/Internet-Schnittstelle zum Anschluss an ein lokales Netzwerk (LAN) oder ans Internet
- Bidirektionale Kommunikation für LIMS-Konnektivität und für Software von Drittanbietern
- Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus oder andere USB-Geräte
- Mehrsprachige Schnittstelle für Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch und Spanisch
- Zwei Anschlüsse für optionale Rührsonden (13-620-BSP) mit fünf Drehzahleinstellungen
- Möglichkeit zur Wandmontage, um zusätzlichen Platz auf dem Arbeitstisch zu schaffen
NIST-rückführbare Kalibrierungsmodelle (-CERT)
- für die Einhaltung der ISO-, FDA-, USDA- und EPA-Qualitätssicherungsrichtlinien
- Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im gesamten pH-Bereich
- Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im entsprechenden mV-Bereich
- Prüfung durch ein akkreditiertes Labor, inkl. NIST-Traceable™ Bescheinigung
Spezifikationen
- pH-Bereich: -2.000 bis 20.000
- pH-Auflösung: 0.1, 0.01, 0.001 pH
- pH-Genauigkeit: ±0.002 pH
- ISE-Bereich: 0.001 bis 19999 ppm, mg/l oder molar
- ISE Auflösung: 0.001, 0.01, 0.1, 1 (automatisch)
- ISE-Genauigkeit: 0.5 % des Endwertes (monovalentes Ion), 1 % des Endwertes (bivalentes Ion)
- mV-Bereich: ±2000.0 mV
- mV-Auflösung: 0.1 mV
- mV-Genauigkeit: ±0.2 mV oder ±0.05 %, je nachdem, welcher Wert größer ist
- mV-Offset-Einstellung: Bis zu ±150 mV
- Temperaturbereich: -5° bis +105 °C (-23° bis 221.0 °F)
- Temperaturauflösung: 0.1 °C (0.1 °F)
- Temperaturgenauigkeit: ±0.2 °C (±0.3 °F)
- Kalibrierpunkte: 1 bis 6 Punkte mit automatischer Puffererkennung (ABR)
- ISE-Kalibrierpunkte: 2 bis 6 Punkte
- ATC-Temperaturkalibrierung: Offset in 0.1 °C-Schritten; Offset-Bereich: ±5 °C (±9 °F)
- Arbeitsspeicher: 2000 Datensätze pro Anwender-ID mit Datum/Uhrzeitstempel
- Selbsttest: Ja
- Eingänge: Zwei BNC,2 Miniphone ATC, Erdung
- Stromversorgung: 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
- Abmessungen (L x B x H): 24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 Zoll)
- Gewicht: 1.13 kg (2.5 lb.)
Anwendungen
Arzneimittel, Biotechnologie, Forschung, Qualitätssicherung/-kontrolle, Industrie, Nahrungsmittel, Getränke
Inhalt:
13-636-XL250A: accumet XL250 Dual pH-/ISE-Messgerät, Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V-Universalnetzteil.
13-636-XL250F: accumet XL250 Dual pH-/ISE-Messgerät, Fluoridelektrode (13-620-629), TRIS-compat Nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V Universalnetzteil.
13-636-XL250N: accumet XL250 Dual pH-/ISE-Messgerät, Ammoniakelektrode (13-620-509), TRIS-compat Nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V Universalnetzteil.
13-636-XL250: accumet XL250 Dual pH-/ISE-Messgerät, TRIS-compat Nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V Universalnetzteil.
XL250ACERT: accumet XL250 Dual pH-/ISE-Messgerät, Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V-Universalnetzteil, NIST-Bescheinigung.
XL250CERT: accumet XL250 Dual pH-/ISE-Messgerät, TRIS-compat Nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V Universalnetzteil, NIST-Bescheinigung.
Certifications
CE, TÜV 3-1, FCC Class A
Serviceleistungen
3 Jahre auf Messgeräte
Spezifikation
Mehrere | |
0.5 % des Endwertes (monovalentes Ion), 1 % des Endwertes (bivalentes Ion) | |
±0,002 | |
Bis zu 6 voreingestellt oder 5 kundenspezifisch | |
3 bis 86400 s | |
Mehrere | |
LCD | |
±2000 mV | |
2/3/4 Stellen | |
-5 °C bis +105 °C | |
2 BNC, 2 ATC | |
pH/ISE Meter | |
Mehrere | |
±0.3 °C | |
3 Jahre | |
9,68 in. | |
17.3 cm | |
9.9 cm | |
1.13 kg | |
50/60 Hz |
RS-232, USB-A, Mini-B USB, RJ45, Rühreranschluss (2) | |
±0,2 mV | |
2 bis 6 | |
NIST, ISO, FDA, USDA, EPA | |
2000 | |
2 | |
pH, mV, ISE, Ionen, Konzentration, Temperatur, mV, ISE, Ion, Concentration, Temperature | |
-2 bis 20 | |
0,1/0,01/0,001 | |
Messgerät, Elektrodenarm, RS-232- und USB-Kabel, 110 V-/220 V-Stromversorgung | |
XL250 Duales pH-/ISE-Messgerät | |
±2000 mV | |
0.1 mV | |
0,1 °C | |
24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 Zoll) | |
24.6 cm | |
3,89 in. | |
2.5 lbs. | |
100/240 V |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31