Learn More
Fisherbrand™ accumet™ XL200 Tischmessgeräte für pH/Leitfähigkeit
Die anwenderfreundliche Konstruktion mit großem, hellem, dynamischen Farb-Touchscreen und großem Funktionsumfang ermöglicht fortschrittliche Messungen. Das Fisherbrand™ accumet XL200 pH/Leitfähigkeits-Tischmessgerät gewährleistet dank erweiterter Funktionen und einfacher Bedienung zuverlässige Messungen und effiziente Laborprozesse.
Marke: Fisherbrand™ 01X610001
1476.65 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 13-636-XL200A: accumet XL200 pH-/Leitfähigkeits-Messgerät, Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V-Universalnetzteil 13-636-XL200: accumet XL200 pH-/Leitfähigkeits-Messgerät, TRIS-compat Nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), 2-Zellensonde für Leitfähigkeit und Temperatur (13-620-100), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V-Universalnetzteil XL200ACERT: accumet XL200 pH-/Leitfähigkeits-Messgerät, Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V-Universalnetzteil, NIST-Bescheinigung. XL200CERT: accumet XL200 pH-/Leitfähigkeits-Messgerät, TRIS-compat Nachfüllbare pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), 2-Zellensonde für Leitfähigkeit und Temperatur (13-620-100), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V-Universalnetzteil, NIST-Bescheinigung.
Beschreibung
Die anwenderfreundliche Konstruktion mit großem, hellem, dynamischen Farb-Touchscreen und großem Funktionsumfang ermöglicht fortschrittliche Messungen. Fisherbrand accumet XL200 pH-/Leitfähigkeits-Tischmessgeräte gewährleisten dank erweiterter Funktionen und einfacher Bedienung zuverlässige Messungen und effiziente Laborprozesse.
- Das hochauflösende Farbdisplay zeigt Daten aus großen Betrachtungswinkeln und Entfernungen gut sichtbar an
- Anwenderfreundlicher Touchscreen mit verbesserter Glas/Glas-Empfindlichkeit
- Zu den auf dem Bildschirm angezeigten Informationen gehören Datum und Uhrzeit, Stabilitätsanzeige, Alarme und kontextspezifische Hilfe-Menüs
- Ein- bis Sechspunkt-pH-Kalibrierung mit 0,001 pH Auflösung
- Automatische Puffererkennung mit sechs pH-Puffersätzen oder eigener Pufferoption
- Modi: Leitfähigkeit, TDS (Gesamtgehalt gelöster Feststoffe), Salzgehalt und Widerstand
- Automatischer oder manueller Temperaturausgleich, Anzeige in °C oder °F
- Gleichzeitige Anzeige von bis zu drei Messungen (zwei pH- oder ISE-Werte, ein Leitfähigkeitswert)
- Bis zu 10 passwortgeschützte Anwenderkonten, jedes davon mit eigenen Kalibrierungs- und Geräteeinstellungen sowie Speicher für 2000 Datenpunkte
- RS232- und USB-Schnittstellen für Drucker- oder Computeranbindung und Echtzeit-Bildschirmanzeige der Messwerte
- RJ45-Ethernet/Internet-Schnittstelle zum Anschluss an ein lokales Netzwerk (LAN) oder ans Internet
- Bidirektionale Kommunikation für LIMS-Konnektivität und für Software von Drittanbietern
- Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus oder andere USB-Geräte
- Mehrsprachige Schnittstelle für Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch und Spanisch
- Zwei Anschlüsse für optionale Rührsonde (Kat. Nr. 13-620-BSP) mit fünf Geschwindigkeitseinstellungen
- Möglichkeit zur Wandmontage, um zusätzlichen Platz auf dem Arbeitstisch zu schaffen
NIST-rückführbare Kalibrierungsmodelle (-CERT)
- für die Einhaltung der ISO-, FDA-, USDA- und EPA-Qualitätssicherungsrichtlinien
- Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im gesamten pH-Bereich
- Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im entsprechenden mV-Bereich
- Prüfung durch ein akkreditiertes Labor, inkl. NIST-Traceable™ Bescheinigung
Spezifikationen
- pH-Bereich: -2,000 bis 20,000 pH
- pH-Auflösung: 0,1, 0,01, 0,001 pH
- pH-Genauigkeit: ± 0,002 pH
- ISE-Bereich: 0,001 bis 19999 ppm, mg/l oder molar
- ISE Auflösung: 0,001, 0,01, 0,1, 1 (automatisch)
- ISE-Genauigkeit: 0,5 % der Vollskala (monovalentes Ion), 1 % der Vollskala (bivalentes Ion)
- mV-Bereich: ±2000,0 mV
- mV-Auflösung: 0,1mV
- mV-Genauigkeit: ± 0,2 mV oder ± 0,05 %, je nachdem, welcher Wert größer ist
- mV-Offset-Einstellung: Bis zu ± 150 mV
- Leitfähigkeitsbereich: 0,00 μS bis 500,0 mS
- Leitfähigkeitsauflösung: 0,01, 0,1 μS; 0,001, 0,01, 0,1 ms
- Leitfähigkeitsgenauigkeit: ± 1 % des Endwerts
- TDS-Bereich: 0,00 ppm bis 500 ppt (TDS-Faktor 1,00)
- TDS-Auflösung: 0,01, 0,1 ppm; 0,001, 0,01, 0,1 ppt
- TDS-Genauigkeit: ±1 % des Maximalwerts
- Salinitätsbereich: 0 bis 80,0 ppt
- Salinitätsauflösung: 0,01, 0,1 ppm; 0,001, 0,01, 0,1 ppt
- Salinitätsgenauigkeit: ±1 % des Maximalwerts
- Widerstandsbereich: 2,000 Ohm bis 20,0 MOhm
- Widerstandsauflösung: 0,01, 0,1 Ohm; 0,001, 0,1 kOhm; 0,01 MOhm
- Widerstandsgenauigkeit: ±1 % des Maximalwerts
- Temperaturbereich: -5 bis +105 °C (23 °F bis 221,0 °F)
- Temperaturauflösung: 0,1 °C (0,1 °F)
- Temperaturgenauigkeit: ± 0,2 °C (± 0,3 °F)
- Kalibrierpunkte: 1 bis 6 Punkte mit automatischer Puffererkennung (ABR)
- ATC-Temperaturkalibrierung: Versatz in Schritten von 0,1 °C; Versatzbereich: ± 5 °C (± 9 °F)
- Arbeitsspeicher: 2000 Datensätze pro Anwender-ID mit Datum/Uhrzeitstempel
- Selbsttest: Ja
- Eingänge: BNC, Miniphone-ATC, 8-poliger DIN (Leitfähigkeit), Erdung
- Stromversorgung: 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz
- Abmessungen (L x B x H): 24,6 x 17,3 x 9,9cm (9,7 x 6,8 x 3,9 in.)
- Gewicht: 1,13 kg (2,5 Pfund)
Anwendungen
Arzneimittel, Biotechnologie, Forschung, Qualitätssicherung/-kontrolle, Industrie, Nahrungsmittel, Getränke
Certifications
CE, TÜV 3-1, FCC Class A
Serviceleistungen
3 Jahre auf Messgeräte
Spezifikation
Mehrere | |
± 1 % FS | |
±0,002 | |
±1 % des Endwertes | |
Automatisch (4 Kalibrierpunkte), maximal 1/Messbereich, manuell (5 Kalibrierpunkte), maximal 1/Messbereich | |
0.01 bis 10 | |
3 bis 86400 s | |
Mehrere | |
pH, mV, Leitfähigkeit, TDS, Salinität, Widerstandsfähigkeit, Temperatur, mV, Conductivity, TDS, Salinity, Resistivity, Temperature | |
±2000 mV | |
3 W bis 100 MW über 4 Messbereiche: 0 bis 20 kW, 20 bis 200 kW, 200 kW bis 2 MW, 2 bis 100 MW | |
0,050 ppm bis 500 ppt (bei TDS-Faktor 1,00) | |
0,1/0,01/0,001 | |
Messgerät, TRIS-kompatible accuTupH pH-Elektrode (13-620-183A), ATC-Sonde (13-620-19), Leitfähigkeits-/Temperatursonde (13-620-100), Elektrodenarm, RS-232 und USB-Kabel und 110/220 V-Stromversorgung | |
XL200 pH-/Leitfähigkeits-Kit | |
Mehrere | |
0.1 mV | |
0.01/0.1 ppm, 0.001/0.01/0.1 ppt | |
±0.2 °C | |
3 Jahre | |
9,68 in. | |
17.3 cm | |
9.9 cm | |
1.13 kg | |
50/60 Hz |
RS-232, USB-A, Mini-B USB, RJ45, Rühreranschluss (2) | |
±0,2 mV | |
±1 % des Endwertes | |
±1 % des Endwertes | |
Bis zu 6 voreingestellt oder 5 kundenspezifisch | |
NIST, ISO, FDA, USDA, EPA | |
2000 | |
LCD | |
0 bis 500 mS | |
-2 bis 20 | |
0 bis 80 ppt | |
0,001/0,01/0,1/1 (automatisch) | |
-5 °C bis +105 °C | |
BNC, ATC | |
pH/Cond Meter, NIST Cert. | |
0.001/0.01/0.1 mS | |
0.01/0.1 W, 0.001/0.1 kW, 0.01 MW | |
0.01/0.1 ppm, 0.001/0.01/0.1 ppt | |
0,1 °C | |
24.6 x 17.3 x 9.9 cm (9.7 x 6.8 x 3.9 Zoll) | |
24.6 cm | |
3,89 in. | |
2.5 lbs. | |
100/240 V |
Videos
-
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %