Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kombinationselektroden mit Glasschaft in Standardgröße – Quecksilber-frei
Für routinemäßige pH- und Titrationsmessungen mit kleinen Proben und kleinen Gefäßen, bei denen separate Halbzellenelektroden unpraktisch sein können
178.00 CHF - 272.00 CHF
Spezifikation
Verschlusstyp Aufdrehbar/Zudrehbar
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Typ pH-Kombinationselektrode
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Anschlusstypen Diaphragma Art der Fülllösung Länge (metrisch) Kabel Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anschlusstypen Diaphragma Art der Fülllösung Länge (metrisch) Kabel Preis Menge & Verfügbarkeit  
10232781
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
93X218886
BNC-Anschluss Einzelne Keramik SP135-500 76.2 cm
178.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11560174
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
93X218881
BNC-Anschluss Doppelkeramik SP138-500 76.2 cm
226.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11520064
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
93X218962
US-Standard/Pin Einzelne Keramik SP135-500 76.2 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11530064
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
93X557401
US-Standard/Pin Einzelne Keramik SP135-500 152.4 cm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Für routinemäßige pH- und Titrationsmessungen mit kleinen Proben und kleinen Gefäßen, bei denen separate Halbzellenelektroden unpraktisch sein können
  • pH-Bereich 0 bis 14
  • Poröse Keramikverbindung
  • Drehverschlusskappe für ein einfaches Befüllen
  • Der gleichmäßige Abstand zwischen der FS-5 pH-Glocke aus Universalglas und der Referenzstelle sorgt für hohe Reproduzierbarkeit
  • Eintauchtiefe ∽4 in. (10 cm)
  • 30 in. Kabellänge (76.2 cm) führt, außer 13-620-91 mit 60 in. Kabellänge (152.4 cm)
Interne Referenzelemente wahlweise mit Ag/AgCl-Einzel- oder Doppeldiaphragma
  • Ag/AgCl-Einzeldiaphragma-Modelle sind ideal für die routinemäßige pH- und Titrationsmessung von wässrigen Lösungen mit kleinen Proben und Gefäßen
  • Doppeldiaphragma-Modelle mit Ag/AgCl-Referenzelektrode sind in wässrigen und nichtwässrigen Lösungen sowie in Anwendungen, die TRIS-Puffer erfordern, einsetzbar
  • Für wässrige und nicht wässrige Proben
  • Ag/AgCl-Doppeldiaphragmen verhindern Mess- und Verstopfungsprobleme beim wissenschaftlichen Einsatz von Tris-Puffern
Spezifikation
Spezifikation
Aufdrehbar/Zudrehbar
0 bis 14
Ag/AgCl
4 in.
Glas
pH-Kombinationselektrode
-5 bis + 100 °C
101.6 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ Kombinationselektroden mit Glasschaft in Standardgröße – Quecksilber-frei