Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Referenzelektroden mit Glasschaft, Quecksilber-frei
Quecksilber-freie, nachfüllbare, TRIS-kompatible Referenzelektroden
150.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstypen Pin
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) -5°bis +80 °C
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 23 °F bis 176 °F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Elektrode Diaphragma Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Elektrode Diaphragma Preis Menge & Verfügbarkeit  
15529624
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
13-620-855
Glaskörper in Standardgröße Doppel
150.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Quecksilber-freie, nachfüllbare, TRIS-kompatible Referenzelektroden
  • Ohne Quecksilber
  • TRIS-kompatibel
  • Nachfüllbar
  • Double-Junction
  • -5 °C bis +80 °C
  • pH-Bereich 0 bis 14
  • Fülllösung im Lieferumfang
Verwendung mit Anzeigezelle.
Spezifikation
Spezifikation
Pin
0 bis 14
23 °F bis 176 °F
76.2 cm
1 cm
Glas
-5°bis +80 °C
30 in.
0.37 Zoll