Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Referenzelektroden mit Glasschaft, Quecksilber-frei
Quecksilber-freie, nachfüllbare, TRIS-kompatible Referenzelektroden
Marke:  Fisherbrand™ 13-620-855
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15529624
  • 150.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Quecksilber-freie, nachfüllbare, TRIS-kompatible Referenzelektroden
  • Ohne Quecksilber
  • TRIS-kompatibel
  • Nachfüllbar
  • Double-Junction
  • -5 °C bis +80 °C
  • pH-Bereich 0 bis 14
  • Fülllösung im Lieferumfang
Verwendung mit Anzeigezelle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pin
Glas
-5°bis +80 °C
Glaskörper in Standardgröße
23 °F bis 176 °F
30 in.
76.2 cm
1 cm
Doppel
0 bis 14
Quecksilberfreie Referenzelektrode
Biomedizinisch, TRIS
5,75 in.
14.6 cm
0.37 Zoll
1.6 cm