Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Basic AB330 Labortischmessgerät für Leitfähigkeit
Ideal für die tägliche Leitfähigkeits-, TDS- und Salzgehaltsmessung Ihrer Routine-Laborproben. Die Accumet Basic AB330 Tischmessgeräte bieten die wesentlichen Funktionen, die für gängige Leitfähigkeits-, TDS- und Salzgehaltsmessungen benötigt werden, ohne komplizierte Funktionen, zu einem budgetfreundlichen Preis.
690.00 CHF - 1035.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) | ±1% des Maximalwerts |
---|---|
Ausgänge | Kommunikationsanschluss für Computer oder Drucker |
Measurement Modes | Leitfähigkeit mit Temperatur, TDS mit Temperatur, Salinität mit Temperatur, TDS with Temperature, Salinity with Temperature |
Zellkonstante | 0,1 bis 10 |
Kalibrierung | Leitfähigkeit, TDS-Wert, Salinität, Temperatur |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Enthält | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Enthält | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17318959
|
Fisherbrand™
13636AB330 |
Accumet AB330 Leitfähigkeitsmessgerät mit Elektrodenständer und Universal-Netzadapter, 100 bis 240 V | Elektrodenständer und 100 bis 240 V Universal-Netzadapter | CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A | N/A | ||||||
17328959
|
Fisherbrand™
13636AB330A |
Accumet AB330 Leitfähigkeitsmessgeräte-Standardkit mit Leitfähigkeits-/ATC K=1,0-Epoxid-Körper-2-Zellen-Elektrode, Elektrodenständer und Universal-Netzadapter, 100 bis 240 V | 13-620-100 Leitfähigkeits-/ATC-Sonde, Elektrodenständer und Universal-Netzadapter, 100 bis 240 V | CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A |
1035.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Das große, hintergrundbeleuchtete Display zeigt gleichzeitig Leitfähigkeits- und Temperaturmesswerte an
- Leitfähigkeitskalibrierung mit ein bis fünf Punkten, mit automatischer Standarderkennung von vier Leitfähigkeitsstandards
- TDS-Kalibrierung mit einem bis fünf Punkten und Salinitätskalibrierung mit einem Punkt
- Lineare Temperaturkompensation von 0 bis 10 %/°C mit Referenztemperaturen von 15, 20, 25 oder 30 °C.
- 1-Punkt-Kalibrierung des ATC-Temperaturfühlers
- Automatischer oder manueller Temperaturausgleich
- Das Bereit-Symbol zeigt die Messstabilität an
- Speicherung von 500 Datensätzen mit Uhrzeit-/Datumsstempel
- Der nichtflüchtige Speicher des Messgeräts behält Einstellungen und Daten bei Stromausfall bei
- Der am Messgerät befestigte Ständer erleichtert die Bewegung der Elektroden in und aus Proben
Spezifikation
±1% des Maximalwerts | |
Leitfähigkeit mit Temperatur, TDS mit Temperatur, Salinität mit Temperatur, TDS with Temperature, Salinity with Temperature | |
Leitfähigkeit, TDS-Wert, Salinität, Temperatur | |
1 bis 5 Messwerte Leitfähigkeit, 1 bis 5 Messwerte TDS, 1 Messwert Salinität, 1 Messwert Temperatur | |
0,01, 0,1, 1 µS; 0,01, 0,1 mS | |
0 to 10 %/°C | |
0,00 bis 80,0 ppt | |
±1% des Maximalwerts | |
±1% des Maximalwerts | |
-5 °C bis +105 °C | |
±0,3 °C, ±0,5 °F | |
Ja | |
500 Points | |
Leitfähigkeit/ATC | |
100/240 V Universal-Netzadapter im Lieferumfang enthalten | |
AB330. | |
Automatisch mit Auto-Read- und Zeitmodus, manuell mit kontinuierlichem Modus | |
50/60 Hz |
Kommunikationsanschluss für Computer oder Drucker | |
0,1 bis 10 | |
Automatische Erkennung von 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS, 111,8 mS | |
0 μS bis 500 mS | |
Linear | |
15, 20, 25 oder 30 °C | |
0,01, 0,1 ppt | |
0,01, 0,1, 1 ppm; 0,01, 0,1 ppt | |
0,40 bis 1,00 | |
0,1 °C (0,1 °F) | |
5 Zoll-LCD-Anzeige | |
Nicht flüchtig | |
Gedruckt oder CSV-Format | |
IP 54 | |
3 Jahre | |
Anzeigesymbole | |
100/240 V |