Learn More
Fisherbrand™ pH-Messgerät accumet™ AET15
Großes Display: Duales LCD-Display für verbesserte Lesbarkeit bietet umfassende Informationen zum Messgerät
Marke:  Fisherbrand™ 13-636-AET15
124.24 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15553653
  • 140.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Großes Display: Duales LCD-Display für verbesserte Lesbarkeit bietet umfassende Informationen zum Messgerät
  • Wasserfestes, staubdichtes Gehäuse – Schutzart IP67, hält die Integrität Ihres Testgeräts auch unter rauen Bedingungen aufrecht. Außerdem schwimmfähig!
  • Vom Anwender austauschbarer Sensor – mehrmalige Verwendung desselben Messgeräts
  • Der Doppelmembransensor hat eine längere Lebensdauer
  • Kalibrierung auf Tastendruck mit automatischer Puffererkennung – schnelle, einfache Kalibrierung ohne Kalibrierungsfehler
  • Automatischer Temperaturausgleich (ATC) – optimale Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen
  • Auswahl von US-amerikanischen oder NIST-konformen pH-Wert-Pufferstandards mit bis zu 3 Punkten
  • Gleichzeitige Temperaturanzeige
  • Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtgebrauch
  • “Haltefunktion” friert die Messwertanzeige kurzzeitig ein, um ein leichtes Ablesen zu ermöglichen
  • Selbstdiagnose für einfache Fehlersuche (z. B. Batterieanzeige, Meldungscodes)
  • Erweiterte Energiesparfunktion verlängert Stromverbrauch mit nur einem Batterieset um bis zu 500 Stunden
Sonderfunktionen:
  • Kundenspezifische große Doppelanzeige
  • Selbstdiagnose
  • Haltefunktion
  • ATC: ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
pH-Messgerät Fisherbrand accumet AE15
±0,01
-1 bis 15
USA: pH-Wert 4,01, 7,00, 10,01; NIST: pH-Wert 4,01, 6,86, 9,18
Duales LCD-Display mit Batterieanzeige, Fehlermeldungen/Codes
4 x 1,5 V-Alkali-Knopfzellenbatterien
0,5 °C/0,9 °F
  • Allgemein: Ideal für schnelle und genaue pH-Kontrollen in Schwimmbecken und Whirlpools, Aquarien, Hydrokulturen und überall, wo häufige pH-Tests erforderlich sind. Das accumet AET15 pH-Messgerät erfüllt die Anforderungen für viele Umwelt-Standards und A
0,01
0,1 °C, 0,1 °F
Batterie, Selbstabschaltung nach 8,5 Minuten
>500 Stunden
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand accumet AET15 pH and AET30 conductivity testers
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Brochures
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Aktionen
    Aktionen
    • Mehrere Hersteller
      Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
      Aktionscode: 25081
      Gültig bis zum2025-12-31
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
      Aktionscode: 24156
      Gültig bis zum2025-06-30
      Top-Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
    • Mehrere Hersteller
      Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
      Aktionscode: 24140
      Gültig bis zum2025-08-24
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ pH-Messgerät accumet™ AET15 >