Learn More
Fisherbrand™ pH-Wert-Tischmessgerät accumet™ AE150
Bietet grundlegende Funktionen für routinemäßige pH-Wert-Messungen ohne komplizierte Funktionen und Prozesse zu einem kostengünstigen Preis
Marke:  Fisherbrand™ 13-636-AE150
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15514693
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Includes: Messgerät, Elektrodenständer, Univ. Netzadapter. (PH-Sonde und Temperatursonde separat erhältlich.)
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt für problemlose routinemäßige pH-Messungen im Labor – einfache Funktionen, gespeicherte Datensätze in einem nichtflüchtigen Speicher und am Messgerät zu befestigendes Elektrodenstativ. Die Accumet AE150 pH-Messgeräte bieten eine effiziente Probenmessung und -aufzeichnung mit flexiblen Anzeigeoptionen zur gleichzeitigen Anzeige von pH-Wert und Temperatur oder mV und Temperatur.
  • 1- bis 5-Punkt-pH-Kalibrierung
  • Automatische Puffererkennung mit zwei pH-Puffersets
  • Anzeige von pH-Steilheit und pH-Offset
  • 1-Punkt-mV-Kalibrierung
  • 1-Punkt-Kalibrierung des ATC-Temperaturfühlers
  • Automatischer oder manueller Temperaturausgleich
  • Bereit-Symbol zum Anzeigen der Messstabilität
  • Elektrodenzustandssymbol zum Anzeigen des Status
  • Speicherung von 100 Datensätzen im nichtflüchtigen Speicher
  • Hinweis: PH- und/oder Temperatursonde ist nicht im Lieferumfang enthalten
Serviceleistungen
3 Jahre auf Messgeräte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Messgerät, Elektrodenständer, Univ. Netzadapter (90–240 V, 50/60 Hz)
± 0,2 mV (± 199,9 mV), ± 2 mV über ± 200 mV
Aufzeichnungsgerät (±2000 mV)
0 bis 14
± 0.1 mV (± 199.9 mV), ± 1 mV über ± 200 mV
0,0 °C° bis 100,0 °C°
Automatisch oder manuell (0 bis 100 °C)
100 Datensätze
3 Jahre Garantie auf das Messgerät
Bis zu ±150 mV
AC/DC 9 V-Adapter (110/220 VAC, 50- 60 Hz)
±0,3 °C
±0,01
USA: pH-Wert 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45
± 1999
1 bis 5 Punkte mit automatischer Puffererkennung (ABR)
0,1 °C
Abgleich in 0.1 °C-Schritten, Abgleichbereich: ±5 °C
BNC, 2.5 mm-Phonostecker, US-Standardanschluss (Referenzelektrode), Erdung
Sonde nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).
Standard-Set
Videos
  • Fisherbrand accumet AE150 benchtop pH meter
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ pH-Wert-Tischmessgerät accumet™ AE150 > mit Stativ