Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AB250 Tischmessgeräte für pH/ISE
Das kompakte, kostengünstige Messgerät gewährleistet eine intuitive, einfache Bedienung und hohe Messgenauigkeit. Das Fisherbrand accumet AB250 pH/ISE-Messgerät ermöglicht flexible Messungen der pH- oder Ionenkonzentration mit einer ionenselektiven Elektrode (ISE) in einem anwenderfreundlichen, zuverlässigen Messsystem.
Marke: Fisherbrand™ 01X606001
716.32 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 13-636-AB250A: accumet AB250 pH-/ISE-Tischmessgerät, Elektrodenstativ, RS232 und USB-Kabel, 100/240 V Universalnetzteil. 13-636-AB250: accumet AB250 pH-Tischmessgerät, TRIS-kompatible wiederauffüllbare pH-/ATC-Elektrode mit Epoxykörper und Doppeldiaphragma (13-620-631), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V-Universalnetzteil. AB250CERT: accumet AB250 pH-/ISE-Tischmessgerät, TRIS-kompatible wiederauffüllbare pH-/ATC-Elektrode mit Epoxykörper und Doppeldiaphragma (13-620-631), Elektrodenstativ, RS232- und USB-Kabel, 100/240 V-Universalnetzteil, NIST-Rückverfolgbarkeitsbescheinigung.
Beschreibung
Das kompakte, kostengünstige Messgerät gewährleistet eine intuitive, einfache Bedienung und hohe Messgenauigkeit. Das Fisherbrand accumet AB250 pH/ISE-Messgerät ermöglicht flexible Messungen der pH- oder Ionenkonzentration mit einer ionenselektiven Elektrode (ISE) in einem anwenderfreundlichen,
- Grafisches, hintergrundbeleuchtetes Display mit Datum und Uhrzeit, Stabilitätsanzeige und Alarmen
- Ein- bis Sechspunkt-pH-Kalibrierung mit 0.001 pH Auflösung
- Automatische Puffererkennung mit vier pH-Puffersätzen oder eigener Pufferoption
- pH-Anstieg und Offset-Anzeige
- Zwei- bis Sechspunkt-ISE-Kalibrierung mit 0.001 ppm, Auflösung in mg/l oder molar
- Automatischer oder manueller Temperaturausgleich, Anzeige in °C oder °F
- Kennwortschutz für die Kalibrierungs- und Einrichtungsmodi
- Speicherung von 500 Datensätzen
- RS232- und USB-Schnittstellen
- Mehrsprachige Schnittstelle für Englisch, Deutsch, Chinesisch, Französisch, Italienisch und Spanisch
- Optionale Rührsonde (13-620-BSP) mit fünf Drehzahleinstellungen
NIST-rückführbare Kalibrierungsmodelle (-CERT)
- für die Einhaltung der ISO-, FDA-, USDA- und EPA-Qualitätssicherungsrichtlinien
- Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im gesamten pH-Bereich
- Messgenauigkeit an fünf Messpunkten im entsprechenden mV-Bereich
- Prüfung durch ein akkreditiertes Labor, inkl. NIST-Traceable™ Bescheinigung
Spezifikationen
- pH-Bereich: -2.000 bis 20.000
- pH-Auflösung: 0.1, 0.01, 0.001 pH
- pH-Genauigkeit: ±0.002 pH
- ISE-Bereich: 0.001 bis 19999 ppm, mg/l oder molar
- ISE Auflösung: 0.001, 0.01, 0.1, 1 (automatisch)
- ISE-Genauigkeit: 0.5 % des Endwertes (monovalentes Ion), 1 % des Endwertes (bivalentes Ion)
- mV-Bereich: ±2000.0 mV
- mV-Auflösung: 0.1 mV
- mV-Genauigkeit: ±0.2 mV oder ±0.05 %, je nachdem, welcher Wert größer ist
- mV-Offset-Einstellung: Bis zu ±150 mV
- Temperaturbereich: 0 bis 100 °C (32 bis 212.0 °F)
- Temperaturauflösung: 0.1 °C (0.1 °F)
- Temperaturgenauigkeit: ±0.3 °C (±0.5 °F)
- Kalibrierpunkte: 1 bis 6 Punkte mit automatischer Puffererkennung (ABR)
- ATC-Temperaturkalibrierung: Offset in 0.1 °C-Schritten; Offset-Bereich: ±5 °C (±9 °F)
- Selbsttest: Ja
- Eingänge: BNC, Miniphone ATC, Erdung
- Stromversorgung: 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Anwendungen
Wissenschaft, Forschung, QA/QC, Trinkwasser, Abwasser, Lebensmittel, Getränke, Industrie
Certifications
Ausgewählte Modelle mit Zertifikat für NIST-Rückverfolgbarkeit
Serviceleistungen
3 Jahre auf Messgeräte
Spezifikation
RS232-Klinkenstecker, Mini-B USB, Rühreinrichtung | |
±0,2 mV | |
2 bis 6 Punkte aus einer der folgenden Gruppen, 0,001, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000 | |
Ohne NIST-rückverfolgbares pH-Zertifikat | |
500 | |
pH, mV, ISE, Ionen, Konzentration, Temperatur, mV, ISE, Ion, Concentration, Temperature | |
-2 bis 20 | |
0,1/0,01/0,001 | |
Messgerät, TRIS-kompatible pH-/ATC-Elektrode (13-620-631), Elektrodenarm, RS-232 und USB-Kabel, 100 V-/240 V-Stromversorgung | |
AB250 pH-/ISE-Kit | |
0.001 bis 19999 (±2000) | |
±0.3 °C | |
3 Jahre | |
50/60 Hz |
0.5 % des Endwertes (monovalentes Ion), 1 % des Endwertes (bivalentes Ion) | |
±0,002 | |
Bis zu 6 voreingestellt oder 5 kundenspezifisch | |
Manuell, zeitgesteuert (einstellbar, alle 3 bis 3600 s), Drucker- oder CSV-Format | |
LCD | |
±2000 mV | |
0,001/0,01/0,1/1 (automatisch) | |
0 °C bis 100 °C | |
BNC, ATC | |
Meter with pH/ISE Kit | |
0.1 mV | |
0,1 °C | |
100/240 V |
Videos
-
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13