Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AB200 Tischmessgeräte für pH/Leitfähigkeit
Das kompakte, kostengünstige Messgerät gewährleistet eine intuitive, einfache Bedienung und hohe Messgenauigkeit. Das Fisherbrand accumet AB200 pH/Leitfähigkeitsmessgerät vereint die Vorteile von pH-Messgeräten und Leitfähigkeitsmessgeräten in einem einfach zu bedienenden, zuverlässigen Messsystem. Die große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung gewährleistet gute Sichtbarkeit in Laborumgebungen.
1205.00 CHF - 1420.00 CHF
Spezifikation
Ausgänge RS232-Klinkenstecker, Mini-B USB, Rühreinrichtung
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ± 1 % FS
Genauigkeit (mV) ±0,2 mV
Genauigkeit (pH) ±0,002
Genauigkeit (elektrischer Widerstand) ±1 % des Endwertes
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
12800643
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
13636AB200A
Meter with pH/Cond. Kit
1205.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12810643
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
01X606201
pH/Conductivity Meter
1420.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ AB200 Tischmessgeräte für pH/Leitfähigkeit