Dokumentation
Scientific Resources
Application Notes
- 1
- 2
Verwenden Sie diese Säule mit ihrem speziell entwickelten Feststoffkern für eine breite Palette unpolarer Analyten über mehrere Anwendungen hinweg.
Marke: Thermo Scientific™ 17126-032130
499.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Erzielen Sie schnelle Trennungen mit hoher Auflösung bei niedrigen Gegendrücken mit den Thermo Scientific™ Accucore™ C18-LC-Säulen. Robuste 2,6-μm-Solid-Core-Partikel sorgen für eine hohe Effizienz und Kompatibilität sowohl mit HPLC- als auch UHPLC-Plattformen. Die hohe Belegung mit gebundenen Phasen bietet optimale Retention einer breiten Palette von unpolaren Analyten für mehrere Anwendungen. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.
Optimale Selektivität für unpolare VerbindungenAnalysesäule | |
HPLC | |
14500 psi (1000 bar) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70 °C | |
C18 | |
Silika, kugelförmig, fester Kern, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
2,1 mm | |
30 mm | |
Sphärisch, fester Kern | |
1 bis 11 | |
130 m²/g | |
L1 | |
Accucore | |
9 % | |
Ja |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.