Learn More
Fisher Scientific™ Accu500 Wassersystem
Besser als die Wasserstandards ASTM, CLSI, CAP und ISO Typ I. Das Fisher Scientific™ Accu500 Wassersystem ist ein vielseitig einsetzbares Aufreinigungssystem.
Marke:  Fisher Scientific™ RD0P030UEK
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15479699
  • 10565.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
< 20 μS/cm
Leitungswasser
Accu500 UV Reinstwassersystem
Accu500
1,5 l/min
5 °C° bis 45 °C°
48 cm
<0,001 EU/ml mit einer Ultrafiltrationspatrone mit Anschlussklemme
18.2 MOhm cm
1 bis 6 bar
<1/ml mit 0.2 μm-Endfilter oder einer Ultrafiltrationspatrone mit Anschlussklemme
30 l/h
30 cm
51 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisher Scientific™ Accu500 Wassersystem >