Learn More
Fisher Scientific™ Accu500 Wassersystem
Besser als die Wasserstandards ASTM, CLSI, CAP und ISO Typ I. Das Fisher Scientific™ Accu500 Wassersystem ist ein vielseitig einsetzbares Aufreinigungssystem.
Marke: Fisher Scientific™ RD0PP15UEK
Beschreibung
- Das vollautomatische Steuersystem umfasst eine Vorspül- und eine Spülfunktion zur Reinigung der RO-Membran, die Überwachung der RO-Membran- und Kassettennutzungsdauer sowie viele weitere Programme für den bequemen Betrieb
- Das Vorspülprogramm startet automatisch nach dem Einsetzen einer neuen RO-Membran, so dass keine zusätzlichen Reinigungsverfahren notwendig sind.
- Zwei sequentiell arbeitende Doppelsäulen-Reinigungskassetten entfernen alle Ionen und organischen Stoffe aus dem Wasser
- Eine stündliche automatische Systemrezirkulation verhindert das Bakterienwachstum
- Ein hoch empfindlicher Widerstandssensor misst die Widerstandsfähigkeit
- Die Elektro- und Wasserfächer sind vollständig isoliert und somit betriebssicherer
- Zur bequemen Wasserentnahme kann die Dosierzeit vom Bediener eingestellt werden
- RO- sowie Reinstwasser kann über das Wassersystem entnommen werden
- Um das gereinigte Wasser vor atmosphärischen Schadstoffen zu schützen, kann das System mit einem 30 l- oder 60 l-PE-Tank mit Füllstandssensor und einem Tankentlüftungsfilter mit CO2-Radikalfänger ausgestattet werden.
- Ein 0.2μ m-Filter oder ein optionaler Ultrafiltrationsfilter entfernt die letzten Kontaminationen
- Eigenständiger Reinstwasserspender
- Externer Spender mit integriertem hochpräzisem Widerstandssensor mit einer Zellkonstante von 0.01 bis 1 cm zur Messung der Reinstwasserqualität direkt vor dem Entnahmepunkt
- Volumetrische Ausgabe und Kalibrierung
- Zur bequemen und schnellen, flexiblen Entnahme kann der Griff um 360 Grad gedreht und aus der Halterung genommen werden
Anwendungen:
RO- und Reinstwasser kann in vielen Bereichen verwendet werden. Einige typische Anwendungsmöglichkeiten:
Reinstwasser
- Vorbereitung der mobilen HPLC-Phase
- Zubereitung von Reagenz-Blindlösungen
- Als Probenverdünner für GC, HPLC, AA, ICP-MS und sonstige Analysetechniken
- Zubereitung von Puffer- und Kulturmedien für Säugetierzellkulturen
- Zubereitung von molekularbiologischen Reagenzen, usw.
RO-Wasser
- Reinigung von Glaswaren
- Spülmaschinen für Glaswaren
- Wasserbadwasser
- Autoklavieren
Spezifikation
< 20 μS/cm | |
Leitungswasser | |
Accu500 UV Reinstwassersystem, mit Spender | |
Accu500 | |
1,5 l/min | |
5 °C° bis 45 °C° | |
48 cm |
<0,001 EU/ml mit einer Ultrafiltrationspatrone mit Anschlussklemme | |
18.2 MOhm cm | |
1 bis 6 bar | |
<1/ml mit 0.2 μm-Endfilter oder einer Ultrafiltrationspatrone mit Anschlussklemme | |
15 l/h | |
30 cm | |
51 cm |