Learn More
Fisherbrand™ ACCU500 UV Wasseraufbereitungssystem
Erzeugt Reinstwasser und Umkehrosmosewasser direkt aus Leitungswasser ohne zusätzliche Vorbehandlungsfilter.
Marke:  Fisherbrand™ RD0P210UEK
Artikelnummer. 15499699
  • 10915.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-12-2025
Beschreibung
  • Die Qualität des Reinstwassers erfüllt oder übertrifft die Wasserstandards ASTM, CLSI, CAP und ISO Typ I
  • CE- und RoHS-zertifiziertes System
  • Ferndispenser mit integriertem hochpräzisen Widerstandssensor zur Messung der Reinstwasserqualität direkt vor dem Dispensierpunkt mit einer Zellkonstante von 0.01 cm-1
  • Die photochemische Oxidation mit UV-Licht verhindert die Kontamination durch Bakterien und oxidiert organische Stoffe zur Erzeugung von Reinwasser mit niedrigen TOC-Konzentrationen
  • Zwei Jahre Gewährleistung
Spezifikation
Spezifikation
ASTM, CLSI, CAP, ISO Typ I
<0,001 EU/ml mit einer Ultrafiltrationspatrone mit Anschlussklemme
1,5 l/min (Reinstwasser Typ I)
Optional
<10 ppb (<5 ppb mit einer UV-Lampe mit zwei Wellenlängen)
10, 15, 20, 30 l/h
<20 µS/cm
TAP, TDS < 1.000 ppm (2.000 µS/cm)
Typ 1 und 3
18,2 Mohm.cm
<1/ml mit 0.2 μm-Endfilter oder einer Ultrafiltrationspatrone mit Anschlussklemme
30 x 51 x 48 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ ACCU500 UV Wasseraufbereitungssystem >