Learn More
Fisherbrand™ Accu20 Reinstwassersystem
Das Fisherbrand™ Accu20 Reinstwassersystem stellt nach Bedarf direkt aus Leitungswasser Reinstwasser vom Typ I und RO-Wasser her.
6985.00 CHF - 7360.00 CHF
Spezifikation
Leitfähigkeit | RO-Wasser bei 25 °C: Typisch <20 μS/cm |
---|---|
Flussrate | RO-Wasser (bei 25 °C): > 0,5 l/min; Reinstwasser (Typ I) (bei 25 °C): >0,5 l/min |
Elektrischer Widerstand | 18.2 MOhm cm |
Speisewasserdruck | 15 bis 90 psi (1 bis 6 bar) |
Modell | Accu20 |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15489689
|
Fisherbrand™
RD0A0400EK |
ACCU20 Reinstwassersystem |
6985.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15499689
|
Fisherbrand™
RD0A040UEK |
ACCU20 UV-Reinstwassersystem |
7360.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Das kompakte System ermöglicht die bequeme Entnahme von RO- und Reinstwasser direkt aus dem Hahn, ohne zusätzliche Vorfilter
- Die AccuDuo P-Schutzkassette sowie die Doppelsäulen-Ultrareinigungskassette aus dem AccuDuo U-Paket gewährleisten die optimale Produktwasserqualität
- Da kein externer Speichertank erforderlich ist, wird das Wasser nicht durch Kontaminationen aus Behältern oder Schläuchen verschmutzt
- Das vollautomatisch gesteuerte und gewartete System umfasst automatische Zyklen und Funktionen zur Reinigung und Selbstwartung der RO-Membranen, die die Nutzungsdauer und Effizienz der RO-Membranen und der Kassetten erhöhen
- Die stündliche Rezirkulationsschleife verhindert das Bakterienwachstum und hält die Wasserreinheit aufrecht
- Die deutlich auf dem großen LCD-Bildschirm angezeigten Parameter zu Systemstatus und Qualität erleichtern die Leistungsüberwachung
Anwendungen:
- Vorbereitung der mobilen HPLC-Phase
- Zubereitung von Reagenz-Blindlösungen
- Als Probenverdünner für GC, HPLC, AA, ICP-MS und sonstige Analysetechniken
- Zubereitung von Puffer- und Kulturmedien für Säugetierzellkulturen
- Zubereitung von molekularbiologischen Reagenzen, usw.
Certifications
Entspricht mindestens den ASTM-, CLSI-, CAP- und ISO-Wassernormen Typ I
Spezifikation
RO-Wasser bei 25 °C: Typisch <20 μS/cm | |
18.2 MOhm cm | |
Accu20 | |
76.2 Zoll | |
18.8 Zoll | |
20 Zoll |
RO-Wasser (bei 25 °C): > 0,5 l/min; Reinstwasser (Typ I) (bei 25 °C): >0,5 l/min | |
15 bis 90 psi (1 bis 6 bar) | |
5 °C° bis 45 °C° | |
30 cm | |
48 cm | |
51 cm |