Learn More
Fisher Scientific™ Accu100 Reinstwassersystem
Reinstwasser für kritische Laboranwendungen Fisherbrand™ Accu100 Reinstwassersystem zur Herstellung von Reinstwasser Typ I aus RO, destilliertem oder deionisiertem Wasser.
4755.00 CHF - 7670.00 CHF
Spezifikation
Bakterieller Gehalt <0,1 CFU/ml
Speisewasserquelle Destilliertes Wasser, DI, RO, EDI
Flussrate 1,0 bis 1,5 l/min bei 25 °C
Elektrischer Widerstand 18,2 Mohm.cm bei 25 °C
Modell Accu100
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
15489749
Unterlagen ansehen
Fisher Scientific™
RS2200QSSK
ACCU100 Reinstwassersystem
4755.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15499749
Unterlagen ansehen
Fisher Scientific™
RS2200QUVK
ACCU100 UV Reinstwassersystem
7670.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15409759
Unterlagen ansehen
Fisher Scientific™
RS2200QUVPK
ACCU100 UV Reinstwassersystem, mit Spender
7395.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eigenständiger Reinstwasserspender
  • Externer Spender mit integriertem hochpräzisem Widerstandssensor mit einer Zellkonstante von 0.01 bis 1 cm zur Messung der Reinstwasserqualität direkt vor dem Entnahmepunkt
  • Volumetrische Ausgabe und Kalibrierung
  • Zur bequemen und schnellen, flexiblen Entnahme kann der Griff um 360° gedreht und aus der Halterung genommen werden
Multifunktionales Bedienfeld
  • Volumetrische Ausgabe und Kalibrierung
  • Alarme und Wartungsinformationen auf großem LCD-Farbbildschirm
  • Systemstatus-Überwachung in Echtzeit Produktwasserqualität/Widerstandsfähigkeit und Restnutzungsdauer der Kassette/UV-Lampe
AccuQuatro U-Paket
  • Patentierte leistungsstarke Ultrareinigungskassette
  • Totwasser-Mindestvolumen
  • Herstellung von ionen- und organisch freiem Reinstwasser
  • Auswahl an Ultrareinigungskassetten für Speisewasserarten
Spezifikation
Spezifikation
<0,1 CFU/ml
1,0 bis 1,5 l/min bei 25 °C
Accu100
5 °C° bis 45 °C°
21 cm
44 cm
Destilliertes Wasser, DI, RO, EDI
18,2 Mohm.cm bei 25 °C
<1 ml
8.26 Zoll
17.3 Zoll
35 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisher Scientific™ Accu100 Reinstwassersystem