Learn More
BRAND™ accu-jet™ S, Pipettierhilfe
GREENER_CHOICE
Mit dem Pipettierhelfer accu-jet™ S holen Sie sich Vielseitigkeit und Ausdauer ins Team.
559.00 CHF
Spezifikation
Akkutyp 2 NiMH/AAA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polycarbonat, PBT
Volumen (metrisch) 3214,80 ccm
Betriebstemperatur (metrisch) 10°bis 40 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17374560
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
26360
Anthrazit
559.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17384560
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
26361
Berry
559.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17394560
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
26362
Benzin
559.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17304570
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
BRAND™
26363
Amethyst
559.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 NiMH/AAA
Polycarbonat, PBT
10°bis 40 °C
23,9 cm
6,2 cm
Autoklavierbar
3214,80 ccm
12 Monate
23 cm
639 g
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ accu-jet™ S, Pipettierhilfe