Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ VANQUISH™ C18 UHPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 18 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
1097.84 CHF - 1345.82 CHF
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
Zur Verwendung mit | LC-MS |
Max. Druck | 21756 psi (1500 bar) |
Partikelgröße | 2,2 μm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15622747
|
Thermo Scientific™
071399-V |
150 mm |
1097.84 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15642747
|
Thermo Scientific™
074812-V |
250 mm |
1345.82 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Acclaim™ Vanquish™ C18 UHPLC-Säulen gewährleisten verbesserte Trennungsleistung und Geschwindigkeit sowie höheren Durchsatz. Diese Umkehrphasen-Säulen wurden in Verbindung mit dem Vanquish UHPLC-System entwickelt, um die erweiterten Druckfähigkeiten und Robustheit des Systems zu nutzen. Das Ergebnis ist ein neues Maß an Trennung, Geschwindigkeit und Durchsatz, das analytische Herausforderungen in Flüssigkeitschromatographie (LC)- und LC-MS-Analysen löst.
Für leistungsstarke TrennungenDas erweiterte Angebot an Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ und Acclaim VANQUISH UHPLC-Säulen bietet eine größere Auswahl an Selektivität und Formatoptionen, um den unterschiedlichen Anforderungen von UHPLC-Anwendungen gerecht zu werden. Sie bieten:
- Bessere Trennungen: hohe Effizienz ermöglicht die Trennung von sehr komplexen Gemischen
- Weitere Ergebnisse: Hohe Effizienz bei hohen Flussraten
- Einfachere Interaktion: Nahtlose Workflow-Lösung für einfache und unkomplizierte Trennungen
- Erweiterte Funktionen: Große Auswahl an Selektivitätten und Formaten
Spezifikation
Analysesäule | |
LC-MS | |
2,2 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
C18 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
2,1 mm | |
21756 psi (1500 bar) | |
2 bis 8 | |
300 m²/g | |
L1 | |
Acclaim | |
18 % | |
Ja | |
Bio-LC |