Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant Plus HPLC-Säulen
Zur gleichzeitigen Trennung anionischer, nichtionischer, kationischer und amphoterischer Tenside mit CAD- und LC-MS-Detektion.
Marke:  Thermo Scientific™ 078952
880.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12759825
  • 884.71 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
0,30 bis 0,90 ml/min
6000 psi (415 bar)
2,5 bis 7,5
Each
50 °C
Acclaim
Spezialprodukt/Anwendungsspezifisch
Umkehrphase
Responsibly packaged
3 mm
100 mm
3 μm
120 Å
300 m²/g
Geschützt
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Ja
Analysesäule
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer001375 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number078952
Chargennummer001278 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number078952
Chargennummer001279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number078952
Chargennummer001287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number078952
Chargennummer001296 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number078952
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Acclaim™ Surfactant Plus HPLC-Säulen > Innendurchmesser x Länge: 3,0 x 100 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.