Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed Mode WCX-1 HPLC-Säulen
Diese Mixed-Mode-Umkehrphasen-LC-Säule mit schwachem Kationenaustausch ermöglichen die Trennung kationischer Moleküle mit leistungsstarker, einstellbarer Selektivitätssteuerung.
Marke:  Thermo Scientific™ 070093
871.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11361823
  • 876.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Separate kationische Moleküle mit leistungsstarker einstellbarer Auswahlsteuerung mithilfe der Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed Mode-WCX-1 LC-Säulen. Die stationäre Phase auf Silikabasis verfügt über eine hydrophobe Alkylkette mit einem Carboxylende, das sowohl hydrophobe Umkehrphasen- als auch schwache Kationenaustauscheigenschaften bietet. Dieser Multimode-Separationsmechanismus ermöglicht die gleichzeitige Trennung von Basis- und neutralen Verbindungen. Durch die unabhängige oder gleichzeitige Abstimmung der Ionenstärke, des pH-Werts und des organischen Modifikators der mobilen Phase können Sie die Selektivität ionisierbarer und neutraler Verbindungen steuern.
Retention und Trennung hochhydrophiler bis hochhydrophobischer Grundmoleküle
  • Multimodaler Retentionsmechanismus: Umkehrphase, schwacher Kationenaustausch, Anionenausschluss und HILIC-Modi
  • Selektivität komplementär zu C18-Umkehrphasensäulen
  • Effiziente Primärsäule für eine Vielzahl von basischen Analyten; auch als ideale Säule für die sekundäre Methodenentwicklung einsetzbar
  • Vielseitig in Anwendungen, die unterschiedliche Empfindlichkeiten erfordern
  • Für symmetrische Peakformen und hervorragende Effizienz
  • Stabil im pH-Wertbereich von 2,5 bis 7,5
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 3 und 5 μm mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
0,1 bis 0,6 ml/min
150 mm
3 μm
120 Å
300 m²/g
L85
Acclaim
Mixed-Mode
Umkehrphase, Ionenaustausch, Ionenausschluss, HILIC
2,1 mm
HILIC
5800 psi (400 bar)
2,5 bis 7,5
Each
50 °C
Hydrophobe Alkylkette mit Carboxyl-Terminus
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Geschützt
Responsibly packaged
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed Mode WCX-1 HPLC-Säulen > Länge: 150 mm; ID: 2,1 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.