Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18-HPLC-Säulen
Erfüllen Sie die heutigen Anforderungen an Aminoglykosid-Antibiotikaanalysen, einschließlich der Charakterisierung und Quantifizierung von Arzneimittelreinheit. Sie haben eine einzigartige Toleranz gegenüber rauen Bedingungen.
221.79 CHF - 933.12 CHF
Spezifikation
Max. Druck 8000 psi (550 bar)
Partikelgröße 3 μm
pH 0,5 bis 10
Porengröße 120 Å
Temperatur < 80 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15582920
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
088753
150 mm 2,1 mm
933.12 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15502930
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
088755
150 mm 3 mm
933.12 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15522930
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
088757
150 mm 4,6 mm
933.12 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15592920
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
088754
10 mm 2,1 mm
221.79 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15512930
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
088756
10 mm 3 mm
296.37 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15532930
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
088758
10 mm 4,6 mm
431.52 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erhalten Sie leistungsstarke Umkehrphasensäulen für die Aminoglykosidanalyse. Die robuste und widerstandsfähige Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18-HPLC-Säule bietet eine außergewöhnliche Toleranz, die für die Ionenpaarung chromatographischer Trennungen von Aminoglykosiden erforderlich ist. Diese C18-Säulen auf Silikabasis sind für verschiedene Aminoglykosid-Antibiotikaanalysen optimiert, einschließlich Charakterisierung und Quantifizierung der Reinheit von Arzneimitteln, therapeutischer Medikamentenüberwachung und Restkontrolltests in verschiedenen Matrices. Diese Säulen sind stabil bei niedrigem pH-Wert, hoher Temperatur, organischen Lösungsmitteln und wässrigen mobilen Phasen.
Äußerst stabil für Aminoglykosid-Analysen
Die Acclaim AmG C18-Säule wurde speziell für die ionenpaarige Umkehrphasen-HPLC (IP-RPLC)-Analyse von Aminoglykosid-Antibiotika entwickelt, wobei flüchtige perfluorierte Carbonsäuren wie 100 mM Trifluoressigsäure (TFA) als Ionenpaarreagenz zum Einsatz kommen. Die stationäre Phase von Acclaim AmG C18-Säulen basiert auf einer urheberrechtlich geschützten C18-Bindungstechnologie, die eine extrem hohe Stabilität unter sauren Bedingungen aufweist. Diese Spezialsäule weist eine ausgezeichnete Selektivität und eine hohe Auflösung für die Analyse von Aminoglykosid-Antibiotika auf. Darüber hinaus ist sie einfach einsetzbar, da eine einfache wässrige mobile Phase (z.B. 100 mM TFA) ohne organisches Lösungsmittel und pH-Einstellpuffer in den meisten Fällen ausreichend ist.
  • Hervorragende Selektivität für Aminoglykoside
  • Überragende Toleranz gegenüber sauren Bedingungen
  • Hohe Effizienz und hoher Durchsatz
  • Anwenderfreundlich
Die Säule kann mit UV-, CAD und ELSD-Detektoren verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
8000 psi (550 bar)
0,5 bis 10
< 80 °C
C18
Kugelförmiges, hochreines Silika
Umkehrphase
3 μm
120 Å
L1
Acclaim
Aminoglykosid-Analyse