Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18-HPLC-Säulen
Erfüllen Sie die heutigen Anforderungen an Aminoglykosid-Antibiotikaanalysen, einschließlich der Charakterisierung und Quantifizierung von Arzneimittelreinheit. Sie haben eine einzigartige Toleranz gegenüber rauen Bedingungen.
Marke: Thermo Scientific™ 088756
Beschreibung
Erhalten Sie leistungsstarke Umkehrphasensäulen für die Aminoglykosidanalyse. Die robuste und widerstandsfähige Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18-HPLC-Säule bietet eine außergewöhnliche Toleranz, die für die Ionenpaarung chromatographischer Trennungen von Aminoglykosiden erforderlich ist. Diese C18-Säulen auf Silikabasis sind für verschiedene Aminoglykosid-Antibiotikaanalysen optimiert, einschließlich Charakterisierung und Quantifizierung der Reinheit von Arzneimitteln, therapeutischer Medikamentenüberwachung und Restkontrolltests in verschiedenen Matrices. Diese Säulen sind stabil bei niedrigem pH-Wert, hoher Temperatur, organischen Lösungsmitteln und wässrigen mobilen Phasen.
Äußerst stabil für Aminoglykosid-AnalysenDie Acclaim AmG C18-Säule wurde speziell für die ionenpaarige Umkehrphasen-HPLC (IP-RPLC)-Analyse von Aminoglykosid-Antibiotika entwickelt, wobei flüchtige perfluorierte Carbonsäuren wie 100 mM Trifluoressigsäure (TFA) als Ionenpaarreagenz zum Einsatz kommen. Die stationäre Phase von Acclaim AmG C18-Säulen basiert auf einer urheberrechtlich geschützten C18-Bindungstechnologie, die eine extrem hohe Stabilität unter sauren Bedingungen aufweist. Diese Spezialsäule weist eine ausgezeichnete Selektivität und eine hohe Auflösung für die Analyse von Aminoglykosid-Antibiotika auf. Darüber hinaus ist sie einfach einsetzbar, da eine einfache wässrige mobile Phase (z.B. 100 mM TFA) ohne organisches Lösungsmittel und pH-Einstellpuffer in den meisten Fällen ausreichend ist.
- Hervorragende Selektivität für Aminoglykoside
- Überragende Toleranz gegenüber sauren Bedingungen
- Hohe Effizienz und hoher Durchsatz
- Anwenderfreundlich
Die Säule kann mit UV-, CAD und ELSD-Detektoren verwendet werden
Spezifikation
Vorsäulen | |
10 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
< 80 °C | |
C18 | |
Kugelförmiges, hochreines Silika | |
Umkehrphase |
3 mm | |
8000 psi (550 bar) | |
0,5 bis 10 | |
2 Vorsäulenkartuschen/Packung (Erfordert Vorsäulen-Kartuschenhalter 069580) | |
L1 | |
Acclaim | |
Aminoglykosid-Analyse |