Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8-HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 11 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 059126
Beschreibung
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8-LC-Säulen für die Umkehrphasentrennung von Analyten mit mäßigen hydrophoben Eigenschaften. Diese leistungsstarken Säulen bieten eine ähnliche Selektivität wie die Acclaim 120 C18-Säulen, mit einer vorhersehbaren Elutionsreihenfolge, aber geringerer Retention. Verbindungen werden schneller eluiert, sodass Trennungen rascher vollzogen werden. Die einzigartige Chemie der dicht gebundenen C8-Liganden auf einem hochreinen, sphärischen, porösen Silika-Substrat verleiht den Acclaim 120 C8-Säulen eine hervorragende Effizienz.
Umkehrphasensäulen mit hoher Leistungsfähigkeit für die Trennung kleiner Moleküle- Niedrige Silanol-Aktivität für hervorragende Peakformen
- Reproduzierbare Leistung von Säule zu Säule
- Extrem geringes Säulenbluten, vollständig kompatibel mit MS
- Stabil im pH-Wertbereich von 2 bis 8
- Erhältlich in Partikelgrößen von 2.2, 3 und 5 μm und Durchmessern von 4.6, 3.0 und 2.1 mm, mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
- Auch erhältlich im 2.2 μm-RSLC-Format für zuverlässige und schnelle Trennungen
Wir bieten Ihnen mit der Acclaim Produktfamilie von Umkehrphasen-Säulen die hohen Standards moderner HPLC- und LC/MS-Methoden. Diese Säulen auf Kieselgelbasis mit fortschrittlichen Bindungs- und Endcapping-Technologien bieten zusätzliche Selektivität, hohe Säuleneffizienz und eine extrem hohe Auflösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Breites Spektrum von stationären Phasen, einschließlich herkömmlicher C8- und C18-Phasen, Polar-Embedded-Phasen und spezieller Phasen mit breiten Poren, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen
- Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für pharmazeutische, biopharmazeutische, Umwelt-, Lebensmittel- und andere industrielle chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
Spezifikation
Analysesäule | |
LC/MS | |
4500 psi (310 bar) | |
2 bis 8 | |
300 m²/g | |
L7 | |
Acclaim | |
11 % | |
Ja | |
Responsibly packaged |
4.6 mm | |
100 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
C8 | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.