Learn More
Thermo Scientific™ Accessories and Upgrade Kits for Varioskan LUX Multimode Microplate Reader
Verschiedene Zubehörteile für das Varioskan™ LUX Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Marke:  Thermo Scientific™ N16308S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17954312
  • 78.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses Zubehör ist für die Verwendung mit dem Varioskan™ LUX Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät vorgesehen. Das Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät wurde speziell für Biowissenschaftler, die eine große Bandbreite an unterschiedlichen Anforderungen haben, entwickelt. Das Gerät ist mit verschiedensten Messtechnologien ausgestattet, einschließlich Modulen für Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, AlphaScreen und zeitaufgelöster Fluoreszenz. Das Gerät vereinfacht durch die automatische dynamische Bereichsauswahl die Messkonfiguration. Seine intelligenten Sicherheitskontrollen simplifizieren den Arbeitsablauf und tragen zur Vermeidung von Versuchsfehlern bei. Das Varioskan LUX setzt neue Maßstäbe in puncto Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit mit einer Technologie, die für Forscher entwickelt wurde. Das Varioskan LUX Multimode-Lesegerät wurde von Cisbio Bioassays mit HTRF™-Zertifizierung und von der Promega Corporation mit DLReady™-Validierung ausgezeichnet.
Varioskan LUX is a modular instrument, you can upgrade it with missing features later.
  • Installation of the upgrade kits must be carried out by trained and authorized service personnel.
  • For TRF and/or AlphaScreen technology upgrades, the instrument must be equipped with a luminescence module.
  • TRF and/or AlphaScreen technology upgrades include excitation filters but not emission filters. Please order emission filters separately.
  • Please contact your local representative to discuss about the instrument upgrade option
Plate adapters are used for adapting plates that are of different heights.
  • Adapters adjust the plates to the optimum height for measuring and dispensing.
  • Choose the adapter based on the plate format in use and whether the lid is needed or not.
There are two types of plate trays: universal and robotic.
  • The universal plate tray is for basic use and it is compatible with all plate formats (6- to 1536-well plates).
  • A robotic plate tray is for automated use with robots and is compatible with 96- to 1536-well plate formats.
If the dispensers are in frequent use, it is recommended to replace the aspirate and dispensing tubings once a year.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Liquid Protection Tray
Varioskan LUX Multimode Microplate Reader
Varioskan™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Accessories and Upgrade Kits for Varioskan LUX Multimode Microplate Reader >