Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i/Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 Inkubatoren
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific Heracell VIOS 160i UND Thermo Scientific Forma Steri-Cycle i160 Inkubatoren
Marke:  Thermo Scientific™ 50145394
1032.51 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15303022
  • 1341.68 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
Ersatzfilter und -ständer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Stützrahmen für Doppelkammer, 172 mm hoch (mit Rollen)
Accessory, Support Frame
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehör für Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i/Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 Inkubatoren > Stützrahmen für Doppelkammer, 172 mm hoch (mit Rollen)