Learn More
Cytiva Zubehör für SE 250/260 Mini-Vertical-Geleinheiten: Glasplatte
138.37 CHF - 254.00 CHF
Spezifikation
Typ | Glasplatten |
---|---|
Material | Glas |
Form | Rechteckig |
Länge (metrisch) | 10 cm |
Breite (metrisch) | 8 cm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11745393
|
Cytiva
SE202P-10 |
SE 250 vertikale Mini-Gelelektrophoreseeinheit |
138.37 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10457484
|
Cytiva
SE202GN-5 |
SE 250, SE 260 vertikales Gelelektrophoresesystem im Mini-Format |
254.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Glasplatten | |
Rechteckig | |
8 cm |
Glas | |
10 cm |