Learn More
Cytiva Zubehör für SE 250/260 Mini-Vertical-Geleinheiten: Glasplatte
Marque: Cytiva SE202P-10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
SE 250 vertikale Mini-Gelelektrophoreseeinheit | |
Glas | |
10 cm |
Glasplatten | |
Rechteckig | |
8 cm |