Learn More
Cytiva Zubehör für Multiphor™ II Elektrophoresesystem
Elektroden, Elektrodenstreifen und Papierdochte
330.00 CHF - 815.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Multiphor II Elektrophoresesystem |
---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10299244
|
Cytiva
18-1004-40 |
IEF-Elektrodenstreifen |
330.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10006184
|
Cytiva
18-1013-73 |
Flexiclamp | N/A | |||||||
10371475
|
Cytiva
18-1122-19 |
EPH-Elektrodenkathode | N/A | |||||||
10331525
|
Cytiva
18-1122-20 |
EPH-Elektrodenanode | N/A | |||||||
10127294
|
Cytiva
80112953 |
EPH-Elektrodendocht (82 x 130 mm) | N/A | |||||||
10586555
|
Cytiva
80112952 |
EPH-Elektrodendocht (104 x 253 mm) | N/A | |||||||
Beschreibung
Spezifikation
Multiphor II Elektrophoresesystem |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Zubehör für Multiphor™ II Elektrophoresesystem