Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Inkubations-Mini-Schüttler
Erforderliches Zubehör für Fisher Scientific™ Inkubations-Minischüttler
30.95 CHF - 185.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anzahl Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anzahl Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15554110
|
Fisherbrand™
88861144 |
140 X 140 mm Klebematte |
57.04 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15564100
|
Fisherbrand™
88861135 |
Klammer für 25 ml-Edelstahlkolben | 20 |
30.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15594100
|
Fisherbrand™
88861138 |
Klammer für 250 ml-Edelstahlkolben | 8 |
37.05 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15574080
|
Fisherbrand™
88861103 |
50 ml-Zentrifugenröhrchen (Durchm. 29 mm), max. Röhrchen: 10 | 10 |
168.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15574100
|
Fisherbrand™
88861136 |
Klammer für 50 ml-Edelstahlkolben | 20 |
33.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15564080
|
Fisherbrand™
88861102 |
15 ml-Zentrifugenröhrchengestell (Durchm. 17.1 mm), max. Röhrchen: 24 | 24 |
185.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15584100
|
Fisherbrand™
88861137 |
Klammer für 100-,125 ml-Edelstahlkolben | 8 |
33.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15554080
|
Fisherbrand™
88861101 |
1,5 bis 2,0 ml-Röhrchengestell mit Adapter (Durchm. 11,5 mm) max. Röhrchen: 50 | 50 |
142.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zubehör für Inkubations-Mini-Schüttler
- Erhöhen Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zubehör für Inkubations-Mini-Schüttler