Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Fisherbrand™ Schüttler für mehrere Plattformen
Erforderliches Zubehör für Fisher Scientific™ Multi-Plattformschüttler
Marke:  Fisherbrand™ 88861139
38.86 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24164" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15504110
  • 43.65 CHF / 1 Stück
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Aktionscode 24164 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Zubehör für Schüttler mit mehreren Plattformen für mehr Leistungsverhalten und Flexibilität
  • Erhöhen Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klammer für 500 ml-Edelstahlkolben
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24164
    Gültig bis zum2025-05-31
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 31.05.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zubehör für Fisherbrand™ Schüttler für mehrere Plattformen > Klammer für 500 ml-Edelstahlkolben