Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Eutech™ TN-100 Turbidimeter
Optimieren Sie Ihr Eutech™ TN-100 Turbidimeter mit diesen Zubehör- und Ersatzteilen.
9.35 CHF - 122.61 CHF
Produkte 5
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15101235
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
01X274902
Packung mit 3 Küvetten (Fläschchen) N/A N/A N/A
11796384
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
01X274902
Packung mit 3 Küvetten (Fläschchen)
122.61 CHF
3 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11559214
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
01X358701
Silikonöl (10 ml) N/A N/A N/A
13120623
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
01X358701
Silikonöl (10 ml)
26.03 CHF
10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15840655
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
32X366401
Replacement light shield cover
9.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Optimieren Sie Ihr Eutech™ TN-100 Turbidimeter mit diesen Zubehör- und Ersatzteilen.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehör für Eutech™ TN-100 Turbidimeter