Learn More
Cole-Parmer™ Accessories for Cole-Parmer™ MP-250D Series Digital Melting Point Apparatus
Accessories compatible with digital melting point apparatus.
297.00 CHF - 1035.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | MP-250D Series Digital Melting Point Apparatus |
---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11807493
|
Cole-Parmer™
03010-69 |
Assay für PCB-Prozessoren |
1035.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
13484879
|
Cole-Parmer™
03010-65 |
Kalibrierschlüssel |
297.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- 1 year warranty.
Spezifikation
MP-250D Series Digital Melting Point Apparatus |