Learn More
Axygen™ Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 15 cm
Zur Verwendung mit der horizontalen Gelbox, 15 cm
Marke:  Axygen™ HGB15-20-1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15523137
  • 43.40 CHF / 1 Einheit
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Spezifikation
Axygen horizontale Gelbox, 15 cm
20
1/Packung
Kamm
1/Karton
1 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 15 cm > 20-Well-Kamm, 1.0 mm dick