Learn More
BINDER™ Zugangsöffnung mit Silikonstopfen
BINDER™ Access Port with silicone plug is an option for use with Constant Climate Chambers KBF-S and KBF-S ECO
Marke: BINDER™ 8012-2079
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kabeldurchführung
- Mit Silikonstopfen
- Für den Einsatz mit Klimakammern KBF-S und KBF-S ECO
Spezifikation
Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 50 m, links | |
Steel | |
Position links | |
2 in. |
BINDER Kammern Serie KBF-S und KBF-S ECO | |
Kabeldurchführung | |
Silikonstopfen | |
50 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Zugangsöffnung mit Silikonstopfen > Durchmesser: 50 mm; Position: links
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur