Learn More
BINDER™ Zugangsöffnung mit Silikonstopfen
BINDER™ Access Port with silicone plug is an option for use with Constant Climate Chambers KBF-S and KBF-S ECO
Marke:  BINDER™ 8012-2078
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17303673
  • 630.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kabeldurchführung
  • Mit Silikonstopfen
  • Für den Einsatz mit Klimakammern KBF-S und KBF-S ECO
Spezifikation
Spezifikation
Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 50 mm, rechts
Steel
Position rechts
2 in.
BINDER Kammern Serie KBF-S und KBF-S ECO
Kabeldurchführung
Silikonstopfen
50 mm
Name des Produkts
BINDER™ Zugangsöffnung mit Silikonstopfen > Durchmesser: 50 mm; Position: rechts